Learn More
Zink, Technisch, Granuliert, Metall, SLR, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10578450 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
500 g
2 kg
Packungsgröße:
2 Kilogramm
500 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
10578450 500 g 500 Gramm
10234500 2 kg 2 Kilogramm
2 options
Artikelnummer. 10578450
Marke: Fisher Chemical Z/0250/53
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-66-6
Summenformel Zn
Molekulargewicht (g/mol) 65.38
MDL-Nummer MFCD00011291
InChI-Schlüssel HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N
Synonym dust, cinc, powder, merrillite, rheinzink, jasad, blue powder, granular, zinc, elemental, emanay dust
PubChem CID 23994
ChEBI CHEBI:30185
IUPAC-Name Zink
SMILES [Zn]
Spezifikation
Farbe Grau
Schmelzpunkt 419°C
Siedepunkt 907°C
Menge 500 g
Verpackung Pulvergefäß aus Kunststoff
Dampfdruck 1.3mbar 478
Form Fest
Formelmasse 65.36g/mol