Learn More
Zink, technisch, Metallfolie, ca. 0.38 mm, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10607622 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
Menge:
500 g
Verpackung:
Kunststoffbehälter
Packungsgröße:
500 Gramm
Artikelnummer. 10607622
Marke: Fisher Chemical Z/0160/53
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Spezifikation
Farbe Grau
CAS 7440-66-6
Schmelzpunkt 419°C
Siedepunkt 907°C
Menge 500 g
Verpackung Kunststoffbehälter
Dampfdruck 1.3mbar 478
Form Feststoff in verschiedenen Formen
Summenformel Zn
MDL-Nummer MFCD00011291
Synonym dust, cinc, powder, merrillite, rheinzink, jasad, blue powder, granular, zinc, elemental, emanay dust
InChI-Schlüssel HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Zn]
IUPAC-Name Zink
Molekulargewicht (g/mol) 65.38
PubChem CID 23994
ChEBI CHEBI:30185
Formelmasse 65.36g/mol