Learn More
Palintest™ Zink-Test
Click to view available options
Bereich:
0 bis 2 mg/l
Packungsgröße:
50 Stück
Beschreibung
- X50 Testkarte ZINC 0 - 2 PPM
- Zink-Wassertest-Kit
- 1 TestCard = 50 Scans
- Kolorimetrische Analyse
- Direkte Messung in mg/l
- Verpackte, vorgepackte Reagenzien
Spezifikation
Spezifikation
| Anzahl Tests | 50 |
| Menge | 50 pro Packung |
| Bereich | 0 bis 2 mg/l |
| Ausreichend für | 50 Tests |
| Typ | Zinktest |