Learn More
WTW™ Testkits für Zink
Artikelnummer. 11784784
Click to view available options
Anzahl Tests:
25
Packungsgröße:
125 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11784784
Marke: WTW™ 250417
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Optimale Zinkmessergebnisse im Abwasser, insbesondere aus der Galvanik und der Metallverarbeitung, aus Sickerwasser, Klärschlamm, Böden mit CombiCheck Zink (Zn) Zelltestkits.
  • CombiCheck Zink (Zn) Zelltest-Kit
  • Zur Verwendung mit PhotoLab™ S6, PhotoLab™ S12, PhotoLab™ Spectral, Photoflex Photometern
  • Für Abwasser, insbesondere aus der Galvanik- und Metallverarbeitungsindustrie, Sickerwasser, Klärschlamm, Böden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Analyten PAR
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für Abwasser, insbesondere aus der Galvanik- und Metallverarbeitungsindustrie, Sickerwasser, Klärschlamm, Böden
Zur Verwendung mit (Geräte) Photoflex Photometer PhotoLab™ S6, PhotoLab™ S12, PhotoLab™ Spectral
Enthält Zertifikate
Anzahl Tests 25
Ausreichend für 25 Tests
Testmethode Photometrisch
Typ CombiCheck Zink (Zn) Zelltest-Kit
compliance-icons
Product Identifier
  • Zinc Cell Test Method: photometric 0.20 - 5.00 mg/l Zn Spectroquant
Signal Word
  • Gefahr
Hazard Category
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Hazard Statement
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Precautionary Statement
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P308+P311-BEI Exposition oder falls betroffen: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt/ anrufen.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Enthält: Potassium cyanide