Learn More
Zinktetrafluorborat-Hydrat, Zn < 18 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11324939
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11324939 10 g 10 Gramm
11314939 50 g -
11304939 250 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11324939 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 085124.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 27860-83-9 | B2F8Zn | 238.99 g/mol
Zinc tetrafluoroborate hydrate is used as a precursor for homometallic, trinuclear heteroscorpionate complexes applied in studies of electronic and magnetic properties. Further, it serves as a mild catalyst for epoxide ring opening with amines.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 27860-83-9
Summenformel B2F8Zn
Molekulargewicht (g/mol) 238.99
MDL-Nummer MFCD00150371
InChI-Schlüssel BUMIVIYHDVNOQE-UHFFFAOYSA-N
Synonym zinc tetrafluoroborate hydrate, 2bf4.zn.h2o, zinc tetrafluoroborate-water 1/2/1, zinc 2+ hydrate ditetrafluoroborate, zinc 2+ ion hydrate ditetrafluoroborate, borate 1-,tetrafluoro-, zinc 2:1 , hexahydrate 9ci
PubChem CID 16212112
SMILES [Zn++].F[B-](F)(F)F.F[B-](F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Zinc Tetrafluoroborate
Physikalische Form Pulver
Menge 10 g
Löslichkeitsinformationen Soluble in water and alcohol.
IUPAC-Name Zink; Tetrafluorborat; Hydrat
Formelmasse 238.98 (Anhydrous)
Empfindlichkeit Hygroskopisch
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Zinc tetrafluoroborate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Zinc tetrafluoroborate hydrate