Learn More
Zink-Wolframoxid, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11349397
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 11349397
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 040234.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 13597-56-3 | O4WZn | 313.216 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13597-56-3
Summenformel O4WZn
Molekulargewicht (g/mol) 313.216
MDL-Nummer MFCD00049633
InChI-Schlüssel LJSXSLGFYGBEPA-UHFFFAOYSA-N
Synonym zinc tungsten oxide, zinc tungstate, zinkwolframat, wo4.zn, zinc 2+ tungstate, zinc, ion zn2+ tungstate
PubChem CID 22022519
IUPAC-Name Zink; Dioxido(dioxo)Wolfram
SMILES [O-][W](=O)(=O)[O-].[Zn+2]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Zinc tungsten oxide
Physikalische Form Pulver
Menge 10 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 313.22
Reinheit (%) 99.9%