Learn More
Zincon-Mononatriumsalz, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11471307
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11471307 25 g 25 Gramm
11451307 1 g 1 Gramm
11461307 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11471307 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B24256.14
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    486.54 €
    400.65 € / 25 Gramm
    Sparen 85.89 €
    17% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. View return policy
CAS: 62625-22-3 | C20H16N4NaO6S | 463.42 g/mol
Zincon monosodium salt is a colorimetric indicator used in the spectrophotometric determination of zinc, mercury and copper. Further, it is used for automated flow injection analysis of zinc.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Zincon-Mononatriumsalz ist ein kolorimetrischer Indikator für die spektrophotometrische Bestimmung von Zink, Quecksilber und Kupfer. Wird darüber hinaus für die automatisierte Durchflussinjektionsanalyse von Zink verwendet.
Löslichkeit
Löslich in wässrigen Alkali. Schwer löslich in Wasser und Alkohol. Unlöslich in anderen organischen Lösungsmitteln.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 62625-22-3
Summenformel C20H16N4NaO6S
Molekulargewicht (g/mol) 463.42
MDL-Nummer MFCD00064385
InChI-Schlüssel IABRINWJUBAIIE-JJECXDOKSA-N
PubChem CID 131856391
IUPAC-Name 2-[2-[(Z)-N-[(Z)-(6-Oxo-3-sulfocyclohexa-2,4-dien-1-yliden)amino]-C-phenylcarbonimidoyl]hydrazinyl]benzoesäure; Natrium
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(=NN=C2C=C(C=CC2=O)S(=O)(=O)O)NNC3=CC=CC=C3C(=O)O.[Na]
Specifications
Chemischer Name oder Material Zincon monosodium salt
Schmelzpunkt ∼203°C (decomposition)
Menge 25 g
Beilstein 3872699
Löslichkeitsinformationen Soluble in aqueous alkali. Slightly soluble in water and alcohol. Insoluble in other organic solvents.
Formelmasse 462.42
compliance-icons
Product Identifier
  • Zincon monosodium salt
Signal Word
  • Achtung
Hazard Category
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Hazard Statement
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Precautionary Statement
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Zincon monosodium salt