Learn More
Hach™ ZincoVer™ 5 Zink-Reagenzienpulverkissen
Artikelnummer. 10400694
Change view
Click to view available options
Bereich:
0,01 bis 0,5 mg/l Zn
0,01 bis 3,00 mg/l Zn
Probengröße:
20 mL
50 mL
Anzahl Tests:
25
100
Packungsgröße:
1 Stück
25 Stück
Artikelnummer. Bereich Probengröße Anzahl Tests unitSize
10400694 0,01 bis 3,00 mg/l Zn 20 mL 100 1 Stück
10050372 0,01 bis 0,5 mg/l Zn 50 mL 25 25 Stück
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 10400694
Marke: Hach™ 2106669
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Gebrauchsfertige, vorgemessene Pulverreagenz in versiegelten Einzelpackungen zur Bestimmung von Zink mit der ZincoVer™ 5 Zincon-Methode. US EPA-Zulassung für die Abwasseranalyse.
Pulversäulen machen Titrationsanwendungen schnell und einfach.
  • Versiegelte Pakete gewährleisten stets frisches unkontaminiertes Reagenz.
  • Vorgemessen, um Messfehler und Kontamination durch Handhabung zu vermeiden
  • Gebrauchsfertige Pakete sparen Zeit und Aufwand.
  • Genaue Dosen zur einfachen Zuführungsüberwachung und Vorbereitung für Laborverfahren
  • Einwegpacks für einfaches Transportieren und Verpacken in Testkits
Spezifikation
Analyten Zink
Zertifizierung/Konformität US EPA
Format Einzelpaket
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zinkbestimmung
Anzahl Tests 100
Menge 100/Packung
Bereich 0,01 bis 3,00 mg/l Zn
Probengröße 20 mL
Testmethode Zincon
Typ Reagenzpaket