missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Hach™ ZincoVer™ 5 Zink-Reagenzienpulverkissen

Artikelnummer. p-7115593
Change view
Click to view available options
Bereich:
0,01 bis 0,5 mg/l Zn
0,01 bis 3,00 mg/l Zn
Probengröße:
20 mL
50 mL
Anzahl Tests:
25
100
Packungsgröße:
1 Stück
25 Stück
Artikelnummer. Bereich Probengröße Anzahl Tests unitSize
10400694 0,01 bis 3,00 mg/l Zn 20 mL 100 1 Stück
10050372 0,01 bis 0,5 mg/l Zn 50 mL 25 25 Stück
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.

Artikelnummer. 10400694

Marke: Hach™ 2106669

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.

Gebrauchsfertige, vorgemessene Pulverreagenz in versiegelten Einzelpackungen zur Bestimmung von Zink mit der ZincoVer™ 5 Zincon-Methode. US EPA-Zulassung für die Abwasseranalyse.

Pulversäulen machen Titrationsanwendungen schnell und einfach.

  • Versiegelte Pakete gewährleisten stets frisches unkontaminiertes Reagenz.
  • Vorgemessen, um Messfehler und Kontamination durch Handhabung zu vermeiden
  • Gebrauchsfertige Pakete sparen Zeit und Aufwand.
  • Genaue Dosen zur einfachen Zuführungsüberwachung und Vorbereitung für Laborverfahren
  • Einwegpacks für einfaches Transportieren und Verpacken in Testkits

Spezifikation

Analyten Zink
Zertifizierung/Konformität US EPA
Format Einzelpaket
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zinkbestimmung
Anzahl Tests 100
Menge 100/Packung
Bereich 0,01 bis 3,00 mg/l Zn
Probengröße 20 mL
Testmethode Zincon
Typ Reagenzpaket
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.