Learn More
Invitrogen™ Zip Alexa Fluor™ Rapid Antibody Labeling Kits
Artikelnummer. 15982354
Ansicht ändern
Click to view available options
Marker oder Farbstoff:
Alexa Fluor 488
Alexa Fluor 555
Alexa Fluor 647
Anregung/Emission:
490/525
555/580
650/665
Packungsgröße:
3 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Marker oder Farbstoff Anregung/Emission Packungsgröße
15982354 Alexa Fluor 488 490/525 3 Stück
15992354 Alexa Fluor 555 555/580 3 Stück
15902364 Alexa Fluor 647 650/665 3 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 15982354 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. Z11233
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Mit Zip Alexa Fluor Rapid Antikörpermarkierungskits können Sie Antikörperkonjugate für Fluoreszenzmikroskopie, Durchflusszytometrie, IHC, ICC und mehr in nur 15 Minuten erzeugen.
Invitrogen Zip Alexa Fluor Rapid Antikörpermarkierungskits ermöglichen Ihnen die effiziente und schnelle Markierung von wertvollen Antikörpern mit Alexa Flour Farbstoffen, um ein Antikörperkonjugat zu erstellen, das bei 100%iger Rückgewinnung innerhalb von nur 15 Minuten einsatzbereit ist. Jedes Kit enthält alles, was für drei separate Markierungsreaktionen von 100 μg Antikörpern erforderlich ist. Fügen Sie einfach 1 ml Wasser zur Komponente A mit Zip-Puffer hinzu, geben Sie dann 100 μg Antikörper dazu, inkubieren Sie 15 Minuten lang, und Ihr Antikörper ist gebrauchsfertig. Die Konjugate sind ideal für diverse Anwendungen wie die Durchflusszytometrie, Fluoreszenzmikroskopie, Immunhistochemie, Primärnachweise, ELISA, Immunzytochemie, indirekte Fluoreszenz-in-situ-Hybridisierung (FISH) und vieles mehr geeignet.
Erzeugen Sie gebrauchsfertiges Antikörperkonjugat in nur 15 Minuten mit unseren Invitrogen Zip Alexa Fluor Rapid Antikörpermarkierungskits. Mit diesen Kits können Sie Ihren wertvollen Antikörper effizient mit verschiedenen Alexa Fluor Farbstoffen markieren.
Wichtige Merkmale der Zip Alexa Fluor Rapid Antikörpermarkierungskits:
· Geschwindigkeit – Antikörperkonjugate, die in nur 15 Minuten gebrauchsfertig sind
· Effizienz – 100%ige Antikörperrückgewinnung
· Vielseitigkeit – Die Kits sind für eine breite Palette von Anwendungen geeignet
· Einfache Anwendung – Keine Chemie- oder Konjugationserfahrung erforderlich
· Flexibilität – Auswahl aus Alexa 488, 555 und 647
Jedes Kit enthält alles, was Sie benötigen, um drei separate Markierungsreaktionen für 100 µg Antikörper durchzuführen. Konjugate sind ideal für mehrere Anwendungen, einschließlich Durchflusszytometrie, Fluoreszenzmikroskopie, Immunhistochemie, Primärnachweis, ELISAs, Immunzytochemie und indirekt FISH.
Vorteile der Verwendung von Zip Alexa Fluor Rapid Antikörpermarkierungskits:
Spezifität und Vielseitigkeit
Ein direkt mit einem Fluorophor markierter Primärantikörper erzeugt oft eine geringere Hintergrundfluoreszenz und weniger unspezifische Bindung. Mehrere Primärantikörper desselben Isotyps oder aus derselben Spezies können im gleichen Experiment verwendet werden, wenn sie direkt mit kompatiblen Fluorophoren markiert sind.
Robustheit
Im Vergleich zu herkömmlichen Farbstoffen sind Alexa Fluor Farbstoffe heller, photostabiler und zwischen pH 4 und 10 zudem pH-resistenter. Bei der Verwendung von Alexa Fluor Farbstoffen können in der Regel höhere Markierungsgrade ohne intramolekulares Quenching erreicht werden.
Kundenspezifische Anpassung möglich
Sie können das Gesuchte nicht in unserer Bestandsliste finden? Wir können Antikörperkonjugate nach Ihren Vorgaben herstellen. Unser individualisierter Konjugationsservice arbeitet effizient und absolut vertraulich, und wir verbürgen uns für die Qualität unserer Arbeit. Wir sind ISO 9001:2000 zertifiziert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Labeling Kit
Menge 3 Reaktionen
Inhalt und Lagerung Enthält reaktives Fluoreszenzmittel, 3 Fläschchen; Natriumbikarbonat, 3 Fläschchen. Trocken und vor Licht geschützt im Tiefkühlgerät aufbewahren (-5 bis +30 °C).
Anregung/Emission 490/525
Kennzeichnungsmaßstab 100 μg
Produktlinie Alexa Fluor
Chemische Reaktivität Amin
Marker oder Farbstoff Alexa Fluor 488
Farbe Grün
Labeling Target IgG
Markertyp Alexa Fluor Farbstoffe
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.