Learn More
Ziprasidone, MedChemExpress
Artikelnummer. 16446088
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16446088 10 mg -
16442227 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16446088 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY14542
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress Ziprasidone (CP-88059), an orally active antipsychotic agent, is a combined 5-HT and dopamine receptor antagonist. Ziprasidone mesylate trihydrate has affinities for Rat D2 (Ki=4.8 nM), 5-HT2A (Ki=0.42 nM) and 5-HT1A (Ki=3.4 nM).
Ziprasidone (CP-88059), an orally active antipsychotic agent, is a combined 5-HT and dopamine receptor antagonist. Ziprasidone mesylate trihydrate has affinities for Rat D2 (Ki=4.8 nM), 5-HT2A (Ki=0.42 nM) and 5-HT1A (Ki=3.4 nM).
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ziprasidone
CAS 146939-27-7
Farbe Off-White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C21H21ClN4OS
Menge 10 mg
Synonym CP-88059
Löslichkeitsinformationen DMSO : 13.5 mg/mL (32.69 mM; Need ultrasonic)
SMILES ClC1=CC2=C(CC(N2)=O)C=C1CCN(CC3)CCN3C4=NSC5=C4C=CC=C5
Molekulargewicht (g/mol) 412.94
Formelmasse 412.94
Reinheit (%) 98.28%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Neuroscience-Neuromodulation