Beschreibung
Probenvorbereitung und präzises Liquid Handling mit einem Gerät
Ein 0.6 μl-Bett aus C18-18, C4-4 oder SCX-Medien (starker Kationenaustausch) wird am Ende einer 10 μl-Pipettenspitze so fixiert, dass kein Totvolumen entsteht; aufkonzentrierte, gereinigte Proben werden in 1 bis 4 μl eluiert. Für Anwendungen, die kleinere Elutionsvolumen erfordern (z. B. <1 μl), bieten ZipTip μ-C18- 18 Spitzen ein Mikrobettformat mit 0.2μl Medien.
- Aufkonzentration und Reinigung von biologischen Proben mit 1 bis 100 μl
- Ideal für die minutenschnelle Aufreinigung und -konzentration von Femtomolen zu Picomolen von Peptiden, Proteinen oder Oligonukleotiden vor der Massenspektrometrie, HPLC, Kapillarelektrophorese und anderen analytischen Techniken
Bestellinformation
Erhältlich in zwei Verpackungsgrößen: Wiederverschließbare Tabletts (Packungen mit 8 und 24 Spitzen) und Spitzen-Racks mit 96 Plätzen (Packungen mit 96 und 960 Spitzen)
Spezifikation
Spezifikation
| Volumen (metrisch) | 10 μl |
| Länge (angloamerikanisch) | 1.25 Zoll |
| Länge (metrisch) | 3.1 cm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | C18-Medien |
| Spitzenform | Spezial, Medien-fixiert |
| Menge | 960/Packung |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Universal Fit |
| Produktlinie | ZipTip |
| Material | Polypropylen |