Learn More
Merck ZipTip™ Pipettenspitzen
Artikelnummer. 10300231 Alle ansehen Merck Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Anwendung):
C18-Medien
C4-Medien
Mikrobett mit C18-Medien
Starke Kationenaustauschmedien
Menge:
8/Packung
96/Packung
960/Packung
Packungsgröße:
8 Stück
96 Stück
960 Stück
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Anwendung) Menge unitSize
10300231 C18-Medien 96/Packung 96 Stück
10349141 C4-Medien 8/Packung 8 Stück
10481253 C4-Medien 96/Packung 96 Stück
10748354 Starke Kationenaustauschmedien 96/Packung 96 Stück
10453382 Starke Kationenaustauschmedien 8/Packung 8 Stück
10044590 C18-Medien 960/Packung 960 Stück
10093501 C4-Medien 960/Packung 960 Stück
10278851 Mikrobett mit C18-Medien 960/Packung 960 Stück
10740883 Mikrobett mit C18-Medien 96/Packung 96 Stück
10650852 Mikrobett mit C18-Medien 8/Packung 8 Stück
10156390 C18-Medien 8/Packung 8 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Artikelnummer. 10300231 Lieferant Merck Lieferanten-Nr. ZTC18S096
Verfügbar ab: 07-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Probenvorbereitung und präzises Liquid Handling mit einem Gerät
Ein μ0,6 L Bett aus C18- , C4- oder SCX-Medium (starker Kationenaustauscher) wird am Ende einer 10 L μPipettenspitze fixiert, sodass kein Totvolumen entsteht; konzentrierte, gereinigte Proben werden in 1 bis 4 L eluiert. μFür Anwendungen, die kleinere Elutionsvolumina erfordern (z. B. < 1 L),μZipTip μ -C 18 Spitzen verfügen über ein Mikrobettformat mit 0,2 μl Medium.
  • Konzentrieren und reinigen Sie –1 100 μL biologische Proben
  • Ideal für die minutenschnelle Aufreinigung und -konzentration von Femtomolen zu Picomolen von Peptiden, Proteinen oder Oligonukleotiden vor der Massenspektrometrie, HPLC, Kapillarelektrophorese und anderen analytischen Techniken
Bestellinformation
Erhältlich in zwei Verpackungsvarianten: wiederverschließbare Trays (Packungen mit 8 und 24 Spitzen) und Spitzenhalter für 96 Spitzen (Packungen mit 96 und 960 Spitzen)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Volumen (metrisch) 10 μl
Dispensierungsvolumen (metrisch) 10 μL
Gefiltert Gefiltert
Sterilität Non-sterile
Länge (angloamerikanisch) 1.25 Zoll
Länge (metrisch) 3.1 cm
Lagerungsbedingungen 4°C to 70°C
Zur Verwendung mit (Anwendung) C18-Medien
Spitzenform Spezial, mit C18-Medium, Medien-fixiert
Menge 96/Packung
Produkttyp Pipette Tips
Inhalt und Lagerung Store at 4°C to 70°C
Versandbedingung Ambient
Einwegprodukt Single-use
Zur Verwendung mit (Geräte) Universelle Passform
Produktlinie ZipTip
Material Polypropylen