Learn More
Zirkoniumcarbid, 99.5 % (Metallbasis ohne Hf), Hf < 200 ppm, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11388707
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
Packungsgröße:
250 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 11388707
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 035808.18
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Zirconium carbide commercially used in tool bits for cutting tools. It is used as an abrasive, in cladding, in cermets and incandescent filaments. It finds application in the coating of uranium dioxide and thorium dioxide particles of nuclear fuel as well as in thermo-photovoltaic radiators and field emitter tips and arrays. It is involved in the usage as refractory coatings in nuclear reactors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 12070-14-3
Summenformel CZr
Molekulargewicht (g/mol) 103.24
MDL-Nummer MFCD00049640
InChI-Schlüssel MHMXYYDKIQTOHA-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name methanidylidynezirconiumylium
SMILES [C-]#[Zr+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Zirconium carbide
Schmelzpunkt 3540°C
Farbe Grau
Physikalische Form Pulver
Menge 50 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis ohne Hf), Hf < 200 ppm
UN-Nummer UN3178
Löslichkeitsinformationen Soluble in concentrated sulfuric acid,hydrofluoric acid and nitric acid. Insoluble in water.
Formelmasse 103.23
Reinheit (%) 99.5%
Geruch Geruchsneutral
Dichte 6.73 g/mL