Learn More
Nickel Electro™ Deckel für Labortiegel aus Zirkonium
Alle ansehen Nickel-Electro Produkte
Click to view available options
Außendurchmesser (metrisch):
30 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Ausgezeichnete kostengünstige Alternative für Platin.
- Erfordert keine Handhabung mit platinbeschichteten Zangen.
- Praktisch keine Probenkontamination.
- Effektiver Allround-Tiegel für Schmelzverfahren mit Natriumcarbonat und Natriumperoxid.
- Kann unter Vakuum auf 1450 °C erhitzt werden, andernfalls liegt die Temperaturgrenze für die Verwendung in Luft 450 bei 500 °C.
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Zirkonium |
| Max. Temperatur (metrisch) | 450 bis 500 °C, 1.450 °C im Vakuum |
| Menge | Je 1 |
| Dicke (metrisch) | 1 mm |
| Autoklavierbar | Ja |
| Außendurchmesser (metrisch) | 30 mm |
| Product Type | Deckel für Zirkonium-Tiegel |
| Form | Rund |