Learn More
Zirkoniumdichloridoxid-Oktahydrat, 99.9 % (Metal-Basis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-4782246
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 11354939
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 086108.18
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Zirconium dichloride oxide is utilized as a precursor to prepare other zirconium compounds. It is employed in acid dyes, pigment toners and antiperspirants. It finds an application as rubber additive and fiber treatment agent. It is also used in paint drying, refractories, ceramics and glaze.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 15461-27-5
Summenformel Cl2H16O9Zr
Molekulargewicht (g/mol) 322.24
MDL-Nummer MFCD00149898
InChI-Schlüssel SDFOCNSOSARAKC-UHFFFAOYSA-L
Synonym zirconyl chloride octahydrate, zirconium oxychloride octahydrate, zirconium chloride oxide octahydrate, dichlorooxozirconium octahydrate, zirconium, dichlorooxo-, octahydrate, zirconium, dichlorooxo-, octahydrate 8ci,9ci, cl2h16o9zr, dsstox_cid_29361, dsstox_rid_83477, dsstox_gsid_49402
PubChem CID 159678
SMILES O.Cl[Zr](Cl)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Zirconium Dichloride Oxide
Schmelzpunkt 400°C (decomposition)
Physikalische Form Klumpen
Menge 50 g
Prozentgehaltsbereich 99.9%, metal basis
Löslichkeitsinformationen Soluble in water and alcohol.
IUPAC-Name Oxozirkonium; Oktahydrat; Dihydrochlorid
Formelmasse 178.13 (Anhydrous)
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Dichte 1.91
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Zirconium dichloride oxide hydrate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Zirconyl chloride hydrate
Name des Produkts
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis