Learn More
Zirkoniumfolie, 0.127 mm (0.005 Zoll) Dicke, geglüht, 99.5 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15445955
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 x 125 mm
125 x 500 mm
125 x 2000 mm
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15445955 125 x 2000 mm 1 Stück
11385799 100 x 125 mm 1 Stück
11320759 125 x 500 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15445955 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 010594.IB
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Form: Ca. .10.3 g/100 x 125 mm, Härte: weich
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-67-7
Summenformel Zr
Molekulargewicht (g/mol) 91.22
MDL-Nummer MFCD00011303 MFCD00148878
InChI-Schlüssel QCWXUUIWCKQGHC-UHFFFAOYSA-N
Synonym zircat, powder, circonio, zirconium, elemental, zirconio, zirkonium, compounds, unii-c6v6s92n3c, and compounds, foil
PubChem CID 23995
ChEBI CHEBI:33342
IUPAC-Name Zirkonium
SMILES [Zr]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Zirconium
Farbe Grau bis silberfarben
Namenshinweis Annealed
Aussehen Gray to silver foil
Menge 125 x 2000 mm
Geruch Geruchsneutral
Prozentgehaltsbereich 99.5% (Metals basis)
Form Folie, 0.127 mm (0.005 Zoll) dick