Learn More
Zirkoniumfolie, 0.711 mm (0.028 in.) Dicke, gebunden, 99.5 % (Metallbasis ohne Hf), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11339788
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 x 100 mm
100 x 500 mm
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11339788 100 x 100 mm 1 Stück
11349788 100 x 500 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11339788 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 044253.GH
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-67-7
Summenformel Zr
Molekulargewicht (g/mol) 91.22
MDL-Nummer MFCD00011303 MFCD00148878
InChI-Schlüssel QCWXUUIWCKQGHC-UHFFFAOYSA-N
Synonym zircat, powder, circonio, zirconium, elemental, zirconio, zirkonium, compounds, unii-c6v6s92n3c, and compounds, foil
PubChem CID 23995
ChEBI CHEBI:33342
IUPAC-Name Zirkonium
SMILES [Zr]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Zirconium foil
Namenshinweis 0.711mm (0.028 in.) thick, Annealed, Temper: soft
Menge 100 x 100 mm
Geruch Geruchsneutral
Gewicht ≈46.2g/100x100mm
Form Folie
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis ohne Hf)
Reinheit (%) 99.5%