Learn More
Zirkonhydrid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15422917
Change view
Click to view available options
Menge:
250 g
Packungsgröße:
250 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15422917 250 g 250 Gramm
1 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 15422917
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 047203.30
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7704-99-6
MDL-Nummer MFCD00148878
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Zirconium hydride
Physikalische Form Pulver
Menge 250 g
UN-Nummer UN1437
Merck Index 14,10176
Reinheit (%) 99%
Geruch Odorless
Empfindlichkeit Moisture Sensitive