Learn More
Zirkonium(IV) 2,4-Pentandionat, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11377677
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
Packungsgröße:
250 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11377677 50 g 50 Gramm
11367677 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 11377677 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 014065.18
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Zirconium(IV) 2,4-pentanedionate is used as a cross-linking agent for oxygen-containing polymers. It is used as a catalyst in organic synthesis for the nitration of o-nitrotoluene using a dinitrogen pentoxide to get 2,4-dinitrotoluenes and 2,6-dinitrotoluenes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 17501-44-9
Summenformel C20H28O8Zr
Molekulargewicht (g/mol) 487.66
MDL-Nummer MFCD00000036
InChI-Schlüssel DFPGFWYWSAYLCW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-hydroxypent-3-en-2-one; zirconium
PubChem CID 50912253
IUPAC-Name zirconium(4+) tetrakis(2,4-dioxopentan-3-ide)
SMILES [Zr+4].CC(=O)[CH-]C(C)=O.CC(=O)[CH-]C(C)=O.CC(=O)[CH-]C(C)=O.CC(=O)[CH-]C(C)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Zirconium(IV) 2,4-pentanedionate
Schmelzpunkt 191°C to 195°C
Farbe Weiß
Geruch Schwach
Menge 50 g
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 487.66
Physikalische Form Kristalle