Learn More
Zirkonium(IV)-chlorid, Reaktor-Gütegrad, > 99.5 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11396458
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
100 g
500 g
2 kg
Packungsgröße:
10 Gramm
100 Gramm
2 Kilogramm
500 Gramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11396458 2 kg 2 Kilogramm
11326468 10 g 10 Gramm
11306468 100 g 100 Gramm
11316468 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 11396458 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 012104.A3
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Zirconium tetrachloride is commonly utilized as a Lewis acid catalyst in many organic synthesis reactions. It is an important source for organometallic complexes of zirconium. It is practiced in many areas like nuclear industry, metal industry, photography, glass, and ceramic industry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 10026-11-6
Summenformel ZrCl4
MDL-Nummer MFCD00011306
Synonym Zirconium tetrachloride
Specifications
Chemischer Name oder Material Zirconium(IV) chloride
Schmelzpunkt 331° (sublimation)
Physikalische Form Pulver
Menge 2 kg
Prozentgehaltsbereich >99.5% (metals basis)
Löslichkeitsinformationen Soluble in alcohol,ether,hydrochloric acid.
Formelmasse 233.03
Güte Reaktor
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Dichte 2.803