Learn More
Zirkon(IV)-ethylat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11373497
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11373497 50 g 50 Gramm
11363497 10 g 10 Gramm
2 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 11373497
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 018859.18
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Zirconium(IV) ethoxide is used as precursor for the synthesis of olefin-functionalized zirconium-containing monomers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 18267-08-8
Summenformel C2H5OZr
Molekulargewicht (g/mol) 136.28
MDL-Nummer MFCD00015654,MFCD00015654
InChI-Schlüssel VCYRFVPNTBNCLW-UHFFFAOYSA-N
Synonym zirconium iv ethoxide
PubChem CID 122130910
SMILES [Zr+4].CC[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Zirconium(IV) ethoxide
Schmelzpunkt 171°C to 173°C
Siedepunkt 235°C (5 mmHg)
Menge 50 g
UN-Nummer UN3181
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Reacts with water.
IUPAC-Name Ethanolat;zirconium(4+)
Formelmasse 271.47
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristallin