Learn More
Zirkon(IV)-ethoxid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10663352 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 10663352
Marke: Thermo Scientific Acros 335450050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
CAS: 18267-08-8 | C2H5OZr | 136.28 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 18267-08-8
Summenformel C2H5OZr
Molekulargewicht (g/mol) 136.28
MDL-Nummer MFCD00015654,MFCD00015654
InChI-Schlüssel VCYRFVPNTBNCLW-UHFFFAOYSA-N
Synonym zirconium iv ethoxide
PubChem CID 122130910
IUPAC-Name Ethanolat;zirconium(4+)
SMILES [Zr+4].CC[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Zirconium(IV) ethoxide
Namenshinweis 99%
Schmelzpunkt 200°C
Farbe Weiß
Siedepunkt 235°C (7.0 Mbar)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min
Verpackung Glasflasche
Strukturformel Zr(OC2H5)4
Menge 5 g
Formelmasse 271.46
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristallines Pulver oder Stückchen
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Zirconium(IV) ethoxide
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.