Learn More
Zirconium(IV)-fluorid, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7050798
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11358288
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 039489.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
It is used as a zirconium source in oxygen-sensitive applications, e.g. metal production.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7783-64-4
MDL-Nummer MFCD00011307
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Zirconium(IV) fluoride
Schmelzpunkt 600°C (sublimation)
Farbe Weiß
Physikalische Form Stücke (stark verdünnt, Druck-gesintert)
Menge 5 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Strukturformel ZrF4
UN-Nummer UN3260
Merck Index 14,10175
Formelmasse 167.21
Reinheit (%) 99.9%
Brechungsindex 1.59
Empfindlichkeit Moisture Sensitive
Dichte 4.43g/mL