Learn More
Zirkonium(IV)-iodid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | Zirconium(IV) iodide |
| Farbe | Gelb |
| Physikalische Form | Pulver |
| Menge | 5 g |
| Prozentgehaltsbereich | 99% |
| Formelmasse | 598.84 |