Learn More
Zirconium(IV)-oxid 2-Ethylhexanoat, in Testbenzin (≈6% Zr), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11378338
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 11378338
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 039543.36
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 22464-99-9
Summenformel C8H16O2Zr
Molekulargewicht (g/mol) 235.438
MDL-Nummer MFCD00072684
InChI-Schlüssel HBHXRPHNNKAWQL-UHFFFAOYSA-N
Synonym zirconium 2-ethylhexanoate
PubChem CID 73555628
IUPAC-Name 2-Ethylhexansäure; Zirkonium
SMILES CCCCC(CC)C(=O)O.[Zr]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Zirconium(IV) oxide 2-ethylhexanoate
Namenshinweis In mineral spirits
Flammpunkt 40°C (104°F)
Menge 500 g
UN-Nummer UN1268
Concentration or Composition (by Analyte or Components) ≈6 % Zr
Physikalische Form Flüssigkeit