Learn More
Zirkonium(IV)-oxid, 20 % in H2O, kolloidale Dispersion, Thermo Scientific™
Description
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Specifications
Specifications
| Namenshinweis | colloidal dispersion |
| Farbe | Weiß |
| Physikalische Form | Flüssig |
| Menge | 2 kg |
| Prozentgehaltsbereich | 20% in H2O |
| Löslichkeitsinformationen | It is soluble in HF,and hot H2SO4. It is insoluble in water. |
| Formelmasse | 123.22 |
| Geruch | Recognizable |
| Dichte | 1.26 |