Learn More
Zirconium(IV)-oxid, Calcia-stabilisiert, 99.4 % (Metallbasis ohne Hf), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11368418
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11368418 1 kg 1 Kilogramm
11348418 50 g 50 Gramm
11358418 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11368418 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 040452.A1
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Zirkonoxid wird hauptsächlich zur Herstellung von Keramik verwendet. Zirkoniumdioxid wird auch als Festelektrolyt in elektrochromen Geräten eingesetzt, als Schutzschicht auf Titandioxidpigmentteilchen, als feuerfester Werkstoff, in Isolierungen, Schleifmitteln und Emaillelacken.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1314-23-4
Summenformel O2Zr
Molekulargewicht (g/mol) 123.22
MDL-Nummer MFCD00011310 MFCD01868884
InChI-Schlüssel MCMNRKCIXSYSNV-UHFFFAOYSA-N
Synonym zirconia, zirconium oxide, zirconium oxide zro2, rhuligel, zirconium iv oxide, zirconium white, zirconic anhydride, pigment white 12, zirox zt 35, pcs filler
PubChem CID 62395
IUPAC-Name Dioxozirkonium
SMILES O=[Zr]=O
Spezifikation
Siedepunkt ≈5000°C
Chemischer Name oder Material Zirconium(IV) oxide
Schmelzpunkt ∽2700°C
Physikalische Form Pulver
Menge 1 kg
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water. soluble in HF,and hot Sulphuric acid.
Formelmasse 123.22
Reinheit (%) 99.4%