Learn More
Zirkonium(IV)-oxid, Yttria-stabilisiert, 99 % (Metallbasis ohne Hf), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11353338
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11353338 100 g 100 Gramm
11363338 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 11353338 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 036272.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Mit 1.3%igem Yttrium stabilisiert
Instead of lime for the oxyhydrogen light. As organic intermediate and in pharmaceutical applications. Used as raw material for organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1314-23-4
Summenformel O2Zr
Molekulargewicht (g/mol) 123.22
MDL-Nummer MFCD00011310 MFCD01868884
InChI-Schlüssel MCMNRKCIXSYSNV-UHFFFAOYSA-N
Synonym zirconia, zirconium oxide, zirconium oxide zro2, rhuligel, zirconium iv oxide, zirconium white, zirconic anhydride, pigment white 12, zirox zt 35, pcs filler
PubChem CID 62395
IUPAC-Name Dioxozirkonium
SMILES O=[Zr]=O
Spezifikation
Siedepunkt ca 5000°C
Chemischer Name oder Material Zirconium(IV) Oxide
Schmelzpunkt ∽2700°C
Physikalische Form Pulver
Menge 100 g
Prozentgehaltsbereich 99%, metal basis excluding Hf
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water. Soluble in hot and concentrated hydrofluoric acid and sulfuric acid.