Learn More
Zirkonium(IV)-Oxychlorid-Oktahydrat, Puriss p.a.,≥99.5%, Honeywell™
Artikelnummer. 15683500 Alle ansehen Honeywell Research Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
6 x 100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
6 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15683500 6 x 100 g 6 Stück
15673500 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15683500 Lieferant Honeywell Research Chemicals Lieferanten-Nr. 316706X100G
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
puriss. p.a., ≥ 99.5 %
  • Wir sind Ihr Lieferant hochwertiger Laborreagenzien und Chemikalien für Analyse- und Chemielabors:
    Lösungsmittel – ACS-spezifische Verwendung (HPLC), ACS allgemeine Verwendung, Lösungsmittel für die Histologie und Reagenzienqualität für chemische Synthese und andere industrielle Anwendungen.
    Anorganisch – Chemische Synthese und anorganische Chemie einschließlich essentieller Säuren und Basen, Salze, Metalle und Elemente sowie Reagenzien für chemische Reaktionen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13520-92-8
Summenformel Cl2H16O9Zr
Molekulargewicht (g/mol) 322.24
MDL-Nummer MFCD00149898
InChI-Schlüssel SDFOCNSOSARAKC-UHFFFAOYSA-L
Synonym Zirconylchlorid-Oktahydrat, Zirconium-Oxychlorid-Oktahydrat, Zirkoniumchloridoxid-Oktahydrat, Dichlorooxozirconium-Oktahydrat, Zirkonium, Dichlorooxo-, Octahydrat, Zirkonium, Dichlorooxo-, Octahydrat 8C,9ICI, cl2h16o9zr, dsstox_cid_29361, dsstox_rid_83477, dsstox_gsid_49402
PubChem CID 159678
IUPAC-Name Oxozirkonium; Oktahydrat; Dihydrochlorid
SMILES O.Cl[Zr](Cl)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Zirconium(IV)-Oxychlorid-Oktahydrat
Namenshinweis puriss. p.a., ≥99.5 %
CAS Max. % 100.0000%
Menge 6 x 100 g
Strukturformel ZrOCl2 · 8H2O
UN-Nummer UN3260
Formelmasse 322.25
Reinheit (%) >99.5%
Güte Puriss. p.a.
Verpackung Poly-Flasche
Dichte 1.91 g/cm3