Learn More
Zirkonium-n-Butoxid, 80 % (w/w) in 1-Butanol, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11470927
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 11470927
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B23317.18
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Zirconium(IV) butoxide solution used in the preparation of CeO2-stabilized zirconia polycrystals gel that have good applications as protective coatings of steel and ferrous alloys.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Zirkonium(IV)-Butoxidlösung, die zur Herstellung von CeO2-stabilisiertem Zirkoniumdioxid-Polykristall-Gel verwendet wird, das gute Anwendungen als Schutzschicht für Stahl und Eisenlegierungen findet.
Löslichkeit
Es hydrolysiert in Wasser.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Nicht in der Nähe von Oxidationsmitteln, Säuren, Basen, Halogenen, Alkalimetallen, Wasser/Feuchtigkeit lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1071-76-7
Summenformel C16H40O4Zr+4
Molekulargewicht (g/mol) 387.716
MDL-Nummer MFCD00048765
InChI-Schlüssel ASUYWGMDIAPAKI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-butanol, zirconium 4+ salt 4:1, 1-butanol, zirconium 4++ salt
PubChem CID 122130442
IUPAC-Name Butan-1-ol; Zirkonium(4+)
SMILES CCCCO.CCCCO.CCCCO.CCCCO.[Zr+4]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Zirconium n-butoxide
Menge 50 g
Strukturformel [CH3(CH2)3O]4Zr
UN-Nummer UN1120
Beilstein 4132649
Flammpunkt 38 °C (100 °F)
Löslichkeitsinformationen Hydrolyzes in water.
Formelmasse 383.68
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 80% w/w in 1-butanol
Geruch Alkoholähnlich
Brechungsindex 1.466
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Dichte 1.07