Learn More
Zirkonium-Nickel-Pulver, -325 Mesh, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Unit Size:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
Description
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | Zirconium Nickel powder |
| Farbe | Grau |
| CAS | 11146-74-0 |
| Durchschnitt Mol. Gew. oder Mol.-Gew. Gewichtsbereich | Zr:Ni; 70:30 wt% |
| Menge | 500 g |
| Netzgröße | −325 Mesh |
| Empfindlichkeit | Air Sensitive |
| Form | Pulver |
| MDL-Nummer | MFCD00192582 |
| UN-Nummer | UN3089 |