Learn More
Zirkoniumnitrid, 99.5 % (Metallbasis ohne Hf), Hf > 3 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11326508
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11326508 25 g -
11336508 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 11326508 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 012138.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Zirconium nitride is used in cermets, refractories, and laboratory crucibles. It also used for coating medical devices.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 25658-42-8
Summenformel NZr
Molekulargewicht (g/mol) 105.23
MDL-Nummer MFCD00049642
InChI-Schlüssel ZVWKZXLXHLZXLS-UHFFFAOYSA-N
Synonym zirconium nitride, zirconium nitride zrn, zirconium nitride,-325 mesh, zirconium nitride trace metals basis excluding hf 25g, zirconium nitride, powder, pore size 1-2 mum trace metals basis
PubChem CID 94359
IUPAC-Name Asanylidynzirkonium
SMILES N#[Zr]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Zirconium nitride
Schmelzpunkt 2980°C
Physikalische Form Pulver
Menge 25 g
Prozentgehaltsbereich 99.5% (metals basis excluding Hf)
Löslichkeitsinformationen Soluble in hydrofluoric acid. Insoluble in water.
Formelmasse 105.23
Dichte 7.09 g/mL