Learn More
Zirkoniumoxid, Katalysatorträger, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11390458
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2.5 kg
Packungsgröße:
100 Gramm
2.50 Kilogramm
500 Gramm
Artikelnummer. 11390458
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 043814.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Catalyst carrier
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
MDL-Nummer MFCD00011310
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Zirconium Oxide
Namenshinweis Catalyst Support
Physikalische Form Pellets, 3.2 mm (0.125 Zoll)
Menge 100 g