Learn More
Fritsch™ Zirkoniumoxid-Mahlkugeln
Artikelnummer. p-8008061
Change view
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
1,5 mm
10 mm
15 mm
Packungsgröße:
1 Stück
100 Gramm
Artikelnummer. Durchmesser (metrisch) unitSize
10364381 10 mm 1 Stück
10196891 15 mm 1 Stück
10628745 1,5 mm 100 Gramm
3 options
Artikelnummer. 10364381
Marke: Fritsch™ 55.0100.27
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Es sind auch Mahlkugeln aus Achat, Sinterkorund und Siliziumnitrid lieferbar.
Es werden auch Mahlkugeln in den Durchmessern 0,1 bis 3mm (zur Erzielung von Feinheiten bis in den Nanometerbereich), sowie 5mm und 15mm (siehe Mahlkugeln zu Mahlbechern für Planeten-Mikromühle PULVERISETTE 7 premium line) angeboten.
Material: Zirkonoxid
φ: 10mm
Spezifikation
Produkttyp Mahlkugeln
Durchmesser (metrisch) 10 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) Pulverisette 5 Planeten-Mühle der Klassik-Serie