Learn More
Zirkoniumoxid, yttriastabilisiert, Mahlstücke, 5 mm Durchmesser, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11389408
Change view
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11389408 1 kg 1 Kilogramm
11369408 250 g 250 Gramm
2 options
Artikelnummer. 11389408
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 043285.A1
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Technische Daten: Yttriumoxid (Mol) 3 %, Härte 12, Gesamtverunreinigung < 0.1
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
MDL-Nummer MFCD00145546
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Zirconium oxide
Farbe Weiß
Menge 1 kg
Geruch Geruchsneutral
Aussehen Off-white chunks
Dichte 6.02