Learn More
Zirkoniumoxid, yttriastabilisiert, polymerer Vorstufe
Artikelnummer. 11359718
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11359718 1 g 1 Gramm
11349718 5 g 5 Gramm
11369718 25 g 25 Gramm
3 options
Artikelnummer. 11359718
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 044211.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Als Festelektrolyt und für die Wärmeschutzbeschichtung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1314-23-4
Summenformel O2Zr
Molekulargewicht (g/mol) 123.22
MDL-Nummer MFCD00011310 MFCD01868884
InChI-Schlüssel MCMNRKCIXSYSNV-UHFFFAOYSA-N
Synonym zirconia, zirconium oxide, zirconium oxide zro2, rhuligel, zirconium iv oxide, zirconium white, zirconic anhydride, pigment white 12, zirox zt 35, pcs filler
PubChem CID 62395
IUPAC-Name Dioxozirkonium
SMILES O=[Zr]=O
Specifications
Chemischer Name oder Material Zirconium oxide
Namenshinweis Yttria stabilized, polymeric precursor
Physikalische Form Flüssig
Menge 1 g
UN-Nummer UN1993
Löslichkeitsinformationen Soluble in hexane, toluene, alcohol