Learn More
Zirkoniumoxid-Yttriumoxid-Substrat, 10 x 10 x 1 mm, einseitig poliert, 100 Ausrichtungen, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11308867
Change view
Click to view available options
Menge:
5 Ea.
Je 1
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Menge unitSize
11308867 Je 1 1 Stück
11398857 5 Ea. -
2 options
Artikelnummer. 11308867
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 038509.KT
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Zirconium Oxide Yttrium Oxide Substrate
Namenshinweis Polished One Side
Physikalische Form Platte
Menge Je 1
Summenformel ZrO2 + 9.5% Y2O3
MDL-Nummer MFCD01868885