Learn More
Zirkoniumplatte, 6.4 mm (0.25 Zoll) Dicke, 100x 100 mm (3.9 x 3.9 Zoll), 99.2 % (Metallbasis ohne Hf), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7059254
Change view
Click to view available options
Menge:
1 Pc.
5 Pc.
Packungsgröße:
1 Stück
5 Stück
Artikelnummer. Menge unitSize
15484905 1 Pc. 1 Stück
15494905 5 Pc. 5 Stück
2 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 15484905
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 044261.KF
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-67-7
Summenformel Zr
Molekulargewicht (g/mol) 91.22
MDL-Nummer MFCD00011303 MFCD00148878
InChI-Schlüssel QCWXUUIWCKQGHC-UHFFFAOYSA-N
Synonym zircat, powder, circonio, zirconium, elemental, zirconio, zirkonium, compounds, unii-c6v6s92n3c, and compounds, foil
PubChem CID 23995
ChEBI CHEBI:33342
IUPAC-Name Zirkonium
SMILES [Zr]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Zirconium plate
Namenshinweis 6.4mm (0.25 in.) thick, 100x100mm (3.9x3.9 in.), Temper: annealed
Menge 1 Pc.
Geruch Geruchsneutral
Gewicht ≈416g/100x100mm
Form Platte
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis ohne Hf)
Reinheit (%) 99.2%