Learn More
Zirkoniumpulver, APS 2–3 Micron, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11326667
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
500 g
Packungsgröße:
25 Gramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11326667 500 g 500 Gramm
11306667 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 11326667 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 000847.36
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • In Wasser verpackt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-67-7
Summenformel Zr
Molekulargewicht (g/mol) 91.22
MDL-Nummer MFCD00011303 MFCD00148878
InChI-Schlüssel QCWXUUIWCKQGHC-UHFFFAOYSA-N
Synonym zircat, powder, circonio, zirconium, elemental, zirconio, zirkonium, compounds, unii-c6v6s92n3c, and compounds, foil
PubChem CID 23995
ChEBI CHEBI:33342
IUPAC-Name Zirkonium
SMILES [Zr]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Zirconium powder
Farbe Grau
Menge 500 g
Geruch Geruchsneutral
Partikelgröße APS 2 to 3 Micron
Form Pulver
UN-Nummer UN1358