Learn More
Zirkoniumkugel, 6.35 mm (0.25 Zoll) Durchmesser x 6.35 mm (0.25 Zoll) Länge, 99.5 % (Metallbasis ohne Hf), nominales Hf 3 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11319068
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11319068 25 g 25 Gramm
11309068 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11319068 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 042509.14
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-67-7
Summenformel Zr
Molekulargewicht (g/mol) 91.22
MDL-Nummer MFCD00011303 MFCD00148878
InChI-Schlüssel QCWXUUIWCKQGHC-UHFFFAOYSA-N
Synonym zircat, powder, circonio, zirconium, elemental, zirconio, zirkonium, compounds, unii-c6v6s92n3c, and compounds, foil
PubChem CID 23995
ChEBI CHEBI:33342
IUPAC-Name Zirkonium
SMILES [Zr]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Zirconium slug
Namenshinweis 6.35mm (0.25 in.) dia. x 6.35mm (0.25 in.) length
Menge 25 g
Geruch Geruchsneutral
Gewicht ≈1.31g/slug
Form ≈1,31 g/Slug
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis ohne Hf), Hf nominal3 %
Reinheit (%) 99.5%
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Hf nominal 3%