Learn More
Zirkonium-Sputteringtarget, 76.2 mm (3.0 Zoll) Durchmesser x 3.18 mm (0.125 Zoll) Dicke, 99.5 % (Metallbasis ohne Hf)
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Zirconium sputtering target |
| Namenshinweis | 76.2mm (3.0 in.) dia. x 3.18mm (0.125 in.) thick |
| CAS | 7440-67-7 |
| Menge | 1 Ea. |
| Geruch | Odorless |
| Hinweise zum Prozentgehalt | (Metallbasis ohne Hf) |
| Summenformel | Zr |
| MDL-Nummer | MFCD00011303 MFCD00148878 |
| Synonym | zircat, powder, circonio, zirconium, elemental, zirconio, zirkonium, compounds, unii-c6v6s92n3c, and compounds, foil |
| InChI-Schlüssel | QCWXUUIWCKQGHC-UHFFFAOYSA-N |
| Mehr anzeigen |