Learn More
Zirkoniumdraht, 0.25 mm (0.01 Zoll) Durchmesser, 99.2 % (Metallbasis ohne Hf), max. Hf 4.5 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Zirconium wire |
| Namenshinweis | 0.25mm (0.01 in.) dia. |
| Menge | 2 m |
| Geruch | Geruchsneutral |
| Gewicht | ≈0.32g/m |
| Form | Draht |
| Hinweise zum Prozentgehalt | (Metallbasis ohne Hf), Hf 4.5 % max. |
| Reinheit (%) | 99.2% |