Learn More
Zirkoniumdraht, 0.5 mm (0.020 Zoll) Durchmesser, geglüht, 99.2 % (Metallbasis ohne Hf) max. Hf 4.5 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 15464935
Change view
Click to view available options
Menge:
1 m
5 m
Unit Size:
1 Meter
5 Meter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge Unit Size
15464935 5 m 5 Meter
15454935 1 m 1 Meter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Product Code. 15464935 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. 045056.G5
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-12-2026
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7440-67-7
Summenformel Zr
Molekulargewicht (g/mol) 91.22
MDL-Nummer MFCD00011303 MFCD00148878
InChI-Schlüssel QCWXUUIWCKQGHC-UHFFFAOYSA-N
Synonym zircat, powder, circonio, zirconium, elemental, zirconio, zirkonium, compounds, unii-c6v6s92n3c, and compounds, foil
PubChem CID 23995
ChEBI CHEBI:33342
IUPAC-Name Zirkonium
SMILES [Zr]
Specifications
Chemischer Name oder Material Zirconium wire
Namenshinweis 0.5mm (0.020 in.) dia., Annealed
Menge 5 m
Geruch Geruchsneutral
Gewicht ≈1.31g/m
Form Draht
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis ohne Hf) Hf4.5 % max.
Reinheit (%) 99.2%