Learn More
Zirkoniumdraht, 1.0 mm (0.04 Zoll) Durchmesser, 99.2 % (Metallbasis ohne Hf), max. Hf 4.5 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7048270
Click to view available options
Menge:
10 m
2 m
Packungsgröße:
10 Meter
2 Meter
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 11366687
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 000939.G2
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-67-7
Summenformel Zr
Molekulargewicht (g/mol) 91.22
MDL-Nummer MFCD00011303 MFCD00148878
InChI-Schlüssel QCWXUUIWCKQGHC-UHFFFAOYSA-N
Synonym zircat, powder, circonio, zirconium, elemental, zirconio, zirkonium, compounds, unii-c6v6s92n3c, and compounds, foil
PubChem CID 23995
ChEBI CHEBI:33342
IUPAC-Name Zirkonium
SMILES [Zr]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Zirconium wire
Namenshinweis 1.0mm (0.04 in.) dia.
Menge 2 m
Geruch Geruchsneutral
Gewicht ≈5.11g/m
Form Draht
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis ohne Hf), Hf 4.5 % max.
Reinheit (%) 99.2%