Learn More
Zirkonylchlorid-Oktahydrat, 98 %, Reagenzienqualität, Honeywell™
Artikelnummer. 15622240 Alle ansehen Honeywell Research Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
500 g
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
100 Gramm
5 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
15622240 5 g Poly-Flasche 5 Gramm
15602240 100 g Poly-Flasche 100 Gramm
15612240 500 g Poly-Flasche 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15622240 Lieferant Honeywell Research Chemicals Lieferanten-Nr. 2243165G
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Reagenzgütegrad, 98%
  • ≥95 % für die allgemeine Anwendung im Labor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13520-92-8
Summenformel Cl2H16O9Zr
Molekulargewicht (g/mol) 322.24
MDL-Nummer MFCD00149898
InChI-Schlüssel SDFOCNSOSARAKC-UHFFFAOYSA-L
Synonym Zirconylchlorid-Oktahydrat, Zirconiumoxychlorid-Oktahydrat, Zirconiumchlorid-Oxid-Oktahydrat, Dichlorooxozirconium-Oktahydrat, Zirkonium, Dichlorooxo-, Oktahydrat, Zirkonium, Dichlorooxo-, Octahydrat 8C,9ICI, cl2h16o9zr, dsstox_cid_29361, dsstox_rid_83477, dsstox_gsid_49402
PubChem CID 159678
IUPAC-Name Oxozirkonium; Oktahydrat; Dihydrochlorid
SMILES O.Cl[Zr](Cl)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Zirkonylchlorid-Oktahydrat
Farbe Weiß
Menge 5 g
Strukturformel ZrOCl2 · H2O
UN-Nummer UN3260
Formelmasse 322.25 mol
Reinheit (%) 98 %
Güte Reagenz
Verpackung Poly-Flasche
Aussehen Pulver oder Kristalle
Dichte 1.91 g/cm3