Learn More
ZMAT4 Antibody (OTI9E11), Novus Biologicals Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
256.00 € - 550.00 €
Spezifikation
Antigen ZMAT4
Klon OTI9E11
Verdünnung Western Blot 1:500-2000
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
30306214
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP3-45007-30ul
30 μL
256.00 €
30 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
30306732
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP3-45007-100ul
100 μL
550.00 €
100 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
ZMAT4 Monoclonal antibody specifically detects ZMAT4 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for Western Blot
Spezifikation
Spezifikation
ZMAT4
Western Blot 1:500-2000
Monoclonal
Purified
RUO
PBS (pH 7.3) 1% BSA, 50% glycerol
79698
IgG1
>95%
Antibody
OTI9E11
Western Blot
Unconjugated
Mouse
Human, Mouse, Rat
FLJ13842, zinc finger matrin-type protein 4, zinc finger, matrin type 4, zinc finger, matrin-type 4
Full length human recombinant protein of human ZMAT4 (NP_078921) produced in E.coli.
Primary
Store at -20 degrees C. Avoid freeze/thaw cycles.