Learn More
ZNF10 Antibody (CL9744) [CoraFluor™ 1], Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  Novus Biologicals NBP2-88939CL1
Artikelnummer. 30302304
  • 1175.00 € / 0.10 Milliliter
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
ZNF10 Monoclonal antibody specifically detects ZNF10 in Human samples. It is validated for Western Blot,Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
ZNF10
Monoclonal
CoraFluor 1
KOX1zinc finger protein 10 (KOX 1), zinc finger protein 10, Zinc finger protein KOX1
This antibody was developed using a synthetic peptide derived from P21506, with the exact immunogen sequence remaining proprietary.
0.1 mL
Transcription Factors and Regulators
7556
Store at 4⪚C in the dark. Do not freeze.
IgG1
Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
CL9744
PBS
Mouse
Protein A purified
RUO
Primary
Human
Purified
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.