missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
ZNF10 Antibody (CL9747) [Alexa Fluor™ 594], Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP2-88940AF594
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
ZNF10 Monoclonal antibody specifically detects ZNF10 in Human samples. It is validated for Western Blot,Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Spezifikation
| ZNF10 | |
| Monoclonal | |
| Alexa Fluor 594 | |
| KOX1zinc finger protein 10 (KOX 1), zinc finger protein 10, Zinc finger protein KOX1 | |
| This antibody was developed using a synthetic peptide derived from P21506, with the exact immunogen sequence remaining proprietary. | |
| 0.1 mL | |
| Transcription Factors and Regulators | |
| 7556 | |
| Store at 4⪚C in the dark. | |
| IgG2a |
| Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence | |
| CL9747 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur