missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ ZNF10 Monoclonal Antibody (980809)
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 30535185
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
Packungsgröße:
100 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
30535185 100 μg 100 Mikrogramm
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 30535185

Marke: Invitrogen™ MA562045

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.

May be involved in transcriptional regulation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen ZNF10
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Klon 980809
Konzentration 0.5 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with trehalose and no preservative
Gen ZNF10
Gen-Zugriffsnummer P21506
Gen-Alias KOX1; zinc finger protein 10; zinc finger protein 10 (KOX 1); zinc finger protein KOX1; ZNF10
Gensymbole ZNF10
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Synthetic peptide containing human ZNF10.
Reinigungsverfahren Protein A/G
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 7556
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Produkttyp Antibody
Form Lyophilized
Isotype IgG2b
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.